Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.9% dla biologii molekularnej
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
A2264.0500 A2264.1000 A2264.5000
A2264.0500EA 462 PLN
A2264.0500 A2264.1000 A2264.5000
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.9% dla biologii molekularnej
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.9 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 11.5
Water max. 0.2 %
Cu max. 0.0001 %
Fe max. 0.0001 %
PB max. 0.0001 %
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm max. 0.004
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm 0.03
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm 0.02