Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.3% suitable for buffer solutions
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
A1379.1000 A1379.5000
A1379.1000EA 398 PLN
A1379.1000 A1379.5000
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.3% suitable for buffer solutions
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (titr.) min. 99.3 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 12.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %