Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.8%, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
M151-1KGEA 1110 PLN
M151-1KG M151-500G
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.8%, Proteomics Grade
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Reagent for stabilisation of buffer formulations and electrophoresis of biological molecules.
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@280 nm (1M, Water) 0.05
Arsenic 0.0005%
Copper 0.0001%
DNase NONE
Insolubles 0.005 %
Iron 0.0001%
Lead 0.0001%
Loss on Drying 1.0%
Magnesium 0.0005%
Protease NONE
Purity 99.8%
RNase NONE
Solubility (10%, Water) PASS