Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.8% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
0826-5KGEA 3520 PLN
0826-5KG 0826-500G 0826-1KG
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.8% for biotechnology
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Reagent for stabilization of buffer formulations and electrophoresis of biological molecules.
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 288 °C
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@280nm (1M, Water) ≤0.05
Arsenic <0.0005%
Copper <0.0001%
DNase none detected
Insolubles ≤0.005%
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Loss on Drying <1%
Magnesium <0.0005%
Protease none
Purity >99.8%
RNase none detected