Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan 99.8% Biochemistry, analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
167620010 167621000 167620051
ACRO167620010EA 1080 PLN
ACRO167620010 ACRO167621000 ACRO167620051
Tris(hydroksymetylo)aminometan 99.8% Biochemistry, analysis_for
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…220 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: >168.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 290 nm A: ≤0.2
pH 10.0 to 11.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥99.75 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm