5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
5-Amino-1-pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
123048-10G
123048-50G
SIAL123048-10GEA
329
PLN
SIAL123048-10G
SIAL123048-50G
5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
5-Aminopentan-1-ol
Formuła:
C₅H₁₃NO Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 36 °C Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008237 Numer CAS: 2508-29-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-718-2 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |