Drukuj
4-Aminobutan-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
176350050 176350010 176350250
ACRO176350050EA 464 PLN
ACRO176350050 ACRO176350010 ACRO176350250
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Formuła: C₄H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16…18 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008230
Numer CAS: 13325-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-364-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %