Drukuj
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
A76400-100G A76400-500G
SIALA76400-100GEA 195 PLN
SIALA76400-100G SIALA76400-500G
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Formuła: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 187
Temp. topnienia: 11
Gęstość: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101
Numer MDL: MFCD00008223
Numer CAS: 156-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-864-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 II