Drukuj
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
8.00423.0005EA 105 PLN
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formuła: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 187
Temp. topnienia: 11
Gęstość: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101
Numer MDL: MFCD00008223
Numer CAS: 156-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-864-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.986 - 0.988
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test