3-Aminopropan-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-1-propanol
B23041.22
B23041.36
B23041.22EA
253
PLN
B23041.22
B23041.36
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 156-87-6
Molecular Formula: H2N(CH2)3OH
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 11°
Boiling Point: 184-187°
Beilstein Reference: 741855
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008223
Formuła:
C₃H₉NO MW: 75.11 g/mol Temp. Wrzenia: 184…187 °C Temp. topnienia: 11 Gęstość: 0.983 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008223 Numer CAS: 156-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-864-4 Jednostka: 2735 |