Drukuj
3-Aminopropan-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-1-propanol
104465000 104460050 104460025
ACRO104465000EA 450 PLN
ACRO104465000 ACRO104460050 ACRO104460025
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Formuła: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 187…188 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 10…12 °C
Gęstość: 0.982 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008223
Numer CAS: 156-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-864-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %