Etanoloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
E9508-100ML
E9508-1L
E9508-2.5L
E9508-500ML
SIALE9508-100MLEA
194
PLN
SIALE9508-100ML
SIALE9508-1L
SIALE9508-2.5L
SIALE9508-500ML
Etanoloamina, Sigma-Aldrich®
Etanoloamina
Formuła:
NH₂CH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008183 Numer CAS: 141-43-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3 Jednostka: 2491 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,03762 |