Drukuj
Etanoloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoetanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
E0135-100ML E0135-500ML
SIALE0135-100MLEA 277 PLN
SIALE0135-100ML SIALE0135-500ML
Etanoloamina, Sigma-Aldrich®
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 171
Temp. topnienia: 10.5
Gęstość: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3
Jednostka: 2491
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM