Drukuj
Etanoloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
398136-500ML 398136-2.5L 398136-25ML
SIAL398136-500MLEA 234 PLN
SIAL398136-500ML SIAL398136-2.5L SIAL398136-25ML
Etanoloamina, Sigma-Aldrich®
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3
Jednostka: 2491
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM