Etanoloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00849.0500
8.00849.1000
8.00849.2500
8.00849.9025
8.00849.0500EA
190
PLN
8.00849.0500
8.00849.1000
8.00849.2500
8.00849.9025
Etanoloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Etanoloamina
Formuła:
NH₂CH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008183 Numer CAS: 141-43-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3 Jednostka: 2491 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,03762 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 10.5 °C |
Molar Mass | 61.08 g/mol |
Boiling Point | 171 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92.5 °C |
Refractive Index | 1.4539 |
Explosion Limit | 3.4 - 27 %(V) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |
Viscosity kinematic | 20 mm2/s (23 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |