Drukuj
Etanoloamina, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00845.1000 1.00845.2500
1.00845.1000EA 294 PLN
1.00845.1000 1.00845.2500
Etanoloamina, EMSURE® for analysis, Supelco®
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3
Jednostka: 2491
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10.5 °C
Molar Mass 61.08 g/mol
Boiling Point 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 92.5 °C
Refractive Index 1.4539
Explosion Limit 3.4 - 27 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 12.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Viscosity kinematic 20 mm2/s (23 °C)