Etanoloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 141-43-5
Molecular Formula: C2H7NO
Formula Weight: 61.08
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 10°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 505944
Merck Reference: 14,3727
UN No.: 2491
MDL No.: MFCD00008183
Formuła:
NH₂CH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 169…170 °C Temp. topnienia: 10 °C Gęstość: 1,012 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008183 Numer CAS: 141-43-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3 Jednostka: 2491 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,3727 |