Drukuj
Etanoloamina 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoetanol
36260.AP 36260.AY
36260.APEA 501 PLN
36260.AP 36260.AY
Etanoloamina 99+% ACS
Etanoloamina
Purity: 99+% CAS No.: 141-43-5 Molecular Formula: HOCH2CH2NH2 Formula Weight: 61.08 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 1.012 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Ammonia-like Melting Point: 10° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 505944 Merck Reference: 14,3727 UN No.: 2491 MDL No.: MFCD00008183
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 169…170 °C
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1.012
Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3
Jednostka: 2491
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,3727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM