Drukuj
2-(2-Aminoetoksy)etanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18431.0100 8.18431.0500
8.18431.0100EA 245 PLN
8.18431.0100 8.18431.0500
2-(2-Aminoetoksy)etanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoetoksy)etanol
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,0966 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008181
Numer CAS: 929-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-195-4
Jednostka: 3055
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 125 - 131 °C (30 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Explosion Limit 2.0 - 15.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C