Drukuj
2-(2-Aminoetoksy)etanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 1680 PLN
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoetoksy)etanol 98%
2-(2-Aminoetoksy)etanol
Formuła: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 218…224 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –12.5 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008181
Numer CAS: 929-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-195-4
Jednostka: 3055
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %