Drukuj
Izopropyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
471291-250ML 471291-25ML 471291-18L 471291-1L 471291-2L
SIAL471291-250MLEA 209 PLN
SIAL471291-250ML SIAL471291-25ML SIAL471291-18L SIAL471291-1L SIAL471291-2L
Izopropyloamina, Sigma-Aldrich®
Izopropyloamina
Formuła: C₃H₉N
Temp. Wrzenia: 32,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –101 °C
Gęstość: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008082
Numer CAS: 75-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-860-9
Jednostka: 1221
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 13,05229