Drukuj
Propyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propano-1-amina
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL109819-250MLEA 149 PLN
SIAL109819-250ML SIAL109819-1L
Propyloamina, Sigma-Aldrich®
Propyloamina
Formuła: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 48 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008205
Numer CAS: 107-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-462-3
Jednostka: 1277
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08028