Drukuj
Pentyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
171409-25ML 171409-250ML 171409-50ML
SIAL171409-25MLEA 205 PLN
SIAL171409-25ML SIAL171409-250ML SIAL171409-50ML
Pentyloamina, Sigma-Aldrich®
Pentyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 104,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,7547 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008236
Numer CAS: 110-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-780-2
Jednostka: 1106
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,00602