Drukuj
Oktadecyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1408-3KG O1408-500G
SIALO1408-3KGEA 1100 PLN
SIALO1408-3KG SIALO1408-500G
Oktadecyloamina, Sigma-Aldrich®
Oktadecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 349 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…52 °C
Gęstość: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008159
Numer CAS: 124-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-695-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III