Drukuj
Heksadecyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
445312-25G 445312-5G
SIAL445312-25GEA 129 PLN
SIAL445312-25G SIAL445312-5G
Heksadecyloamina, Sigma-Aldrich®
Heksadecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43…46 °C
Gęstość: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008158
Numer CAS: 143-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-596-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,II