Drukuj
Izotiocyjanian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
112771-100G 112771-500G 112771-5G
SIAL112771-100GEA 323 PLN
SIAL112771-100G SIAL112771-500G SIAL112771-5G
Izotiocyjanian metylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian metylu
Formuła: C₂H₃NS
MW: 73.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117
Temp. topnienia: 31…37 °C
Gęstość: 1.069 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004818
Numer CAS: 556-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-132-5
Jednostka: 2477
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,06165