Drukuj
Izotiocyjanian etylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
376860050 376860250 376861000
ACRO376860050EA 113 PLN
ACRO376860050 ACRO376860250 ACRO376861000
Izotiocyjanian etylu 96%
Izotiocyjanian etylu
Formuła: C₃H₅NS
MW: 87.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 0.995 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004820
Numer CAS: 542-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-831-2
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03848
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %