Izotiocyjanian 1-propylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14499.06
A14499.14
A14499.06EA
385
PLN
A14499.06
A14499.14
Izotiocyjanian 1-propylu ≥97%
Izotiocyjanian 1-propylu
Purity: 97%
CAS No.: 628-30-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5040
Odour: Pungent
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1740199
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004823
Formuła:
C₄H₇NS MW: 101.17 g/mol Temp. Wrzenia: 152…154 °C Gęstość: 0.977 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004823 Numer CAS: 628-30-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-035-8 Jednostka: 2924 ADR: 3 III |