Izotiocyjanian 1-oktylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isothiocyanic acid n-Octyl ester, n-Octyl Isothiocyanate
A14501.06
A14501.14
A14501.06EA
339
PLN
A14501.06
A14501.14
Izotiocyjanian 1-oktylu ≥97%
Izotiocyjanian 1-oktylu
Purity: 97%
CAS No.: 4430-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7NCS
Formula Weight: 171.31
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°/7mm
Beilstein Reference: 1760783
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041139
Formuła:
C₉H₁₇NS MW: 171.31 g/mol Temp. Wrzenia: 124…126 °C (7 mmHg) Gęstość: 0.880 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041139 Numer CAS: 4430-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-625-5 Jednostka: 2922 ADR: 8 III |