Drukuj
Izotiocyjanian 1-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Butyl isothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
253790-25G 253790-5G
SIAL253790-25GEA 552 PLN
SIAL253790-25G SIAL253790-5G
Izotiocyjanian 1-butylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian 1-butylu
Formuła: C₅H₉NS
MW: 115.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 66
Gęstość: 0.9559 g/cm³ (11.2 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004824
Numer CAS: 592-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-770-4
Jednostka: 1693
ADR: 6.1 II