Izotiocyjanian 1-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Butyl isothiocyanate
A10935.06
A10935.14
A10935.22
A10935.06EA
323
PLN
A10935.06
A10935.14
A10935.22
Izotiocyjanian 1-butylu ≥98%
Izotiocyjanian 1-butylu
Purity: 98+%
CAS No.: 592-82-5
Molecular Formula: C5H9NS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Pungent
Boiling Point: 63-65°/11mm
Beilstein Reference: 906839
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004824
Formuła:
C₅H₉NS MW: 115.2 g/mol Temp. Wrzenia: 63…65 °C (11 mmHg) Gęstość: 0.954 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004824 Numer CAS: 592-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-770-4 Jednostka: 2922 ADR: 8 III |