Drukuj
Izocyjanian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E33300-25G E33300-5G
SIALE33300-25GEA 527 PLN
SIALE33300-25G SIALE33300-5G
Izocyjanian etylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian etylu
Formuła: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 60
Temp. topnienia: < –50 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 109-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-717-9
Jednostka: 2481
ADR: 3 I