Drukuj
Izocyjanian butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Butyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
B95736-25ML B95736-5ML
SIALB95736-25MLEA 630 PLN
SIALB95736-25ML SIALB95736-5ML
Izocyjanian butylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian butylu
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 112
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 19
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002046
Numer CAS: 111-36-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-862-8
Jednostka: 2485
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,01574