Drukuj
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diizocyjanian heksametylenu
MQ200
52650-1L 52650-250ML
SIAL52650-1LEA 1690 PLN
SIAL52650-1L SIAL52650-250ML
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu, Sigma-Aldrich®
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 255
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002047
Numer CAS: 822-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-485-8
Jednostka: 2281
ADR: 6.1 II