Drukuj
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
52649-100ML 52649-25ML
SIAL52649-100MLEA 519 PLN
SIAL52649-100ML SIAL52649-25ML
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu, Sigma-Aldrich®
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002047
Numer CAS: 822-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-485-8
Jednostka: 2281
ADR: 6.1,II