Diizocyjanian heksano-1,6-diylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diizocyjanian heksametylenu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22066.0250
8.22066.1000
8.22066.9025
8.22066.0250EA
354
PLN
8.22066.0250
8.22066.1000
8.22066.9025
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu
Formuła:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168.2 g/mol Temp. Wrzenia: 255 Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 130 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002047 Numer CAS: 822-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-485-8 Jednostka: 2281 ADR: 6.1 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | -67 °C |
Molar Mass | 168.2 g/mol |
Boiling Point | 255 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.007 hPa (20 °C) |
Flash Point | 130 °C |
Refractive Index | 1.4525 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 9.5 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 454 °C |
Synonyms | 1,6-Diisocyanatohexane |
Hill Formula | C8H12N2O2 |
Chemical Formula | OCN(CH2)6NCO |