Diizocyjanian heksano-1,6-diylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
Purity: 98+%
CAS No.: 822-06-0
Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 130°(266°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.05
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 956709
UN No.: 2281
MDL No.: MFCD00002047
Formuła:
C₈H₁₂N₂O₂ Temp. Wrzenia: 255 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 1,05 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002047 Numer CAS: 822-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-485-8 Jednostka: 2281 ADR: 6.1,II |