Drukuj
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
115190250 115191000 115190010
ACRO115190250EA 168 PLN
ACRO115190250 ACRO115191000 ACRO115190010
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu 99+%
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002047
Numer CAS: 822-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-485-8
Jednostka: 2281
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g