Drukuj
1,4-Diisocyanatobutane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
371130-1G 371130-5G
SIAL371130-1GEA 656 PLN
SIAL371130-1G SIAL371130-5G
1,4-Diisocyanatobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diisocyanatobutane
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 185…187 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00075559
Numer CAS: 4538-37-8
Jednostka: 3334
ADR: 9,