Drukuj
1,4-Diisocyanatobutane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
314380010 314380050 314380250
ACRO314380010EA 467 PLN
ACRO314380010 ACRO314380050 ACRO314380250
1,4-Diisocyanatobutane 97%
1,4-Diisocyanatobutane
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 102…104 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 185…187 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075559
Numer CAS: 4538-37-8
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %