1,2-Bis(dimetyloamino)metan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 51-80-9
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -55°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 1731946
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008328
Formuła:
C₅H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 83…85 °C Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 0,749 Temp. Zapłonu: –12 °C (10 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008328 Numer CAS: 51-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-124-7 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |