Drukuj
1,2-Bis(dimetyloamino)metan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
138400250 138401000
ACRO138400250EA 281 PLN
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(dimetyloamino)metan 99%
1,2-Bis(dimetyloamino)metan
Formuła: C₅H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: ∼85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,74 g/cm³
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008328
Numer CAS: 51-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-124-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %