Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
T22500-100ML T22500-500ML T22500-5ML
SIALT22500-100MLEA 234 PLN
SIALT22500-100ML SIALT22500-500ML SIALT22500-5ML
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 120 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-744-6
Jednostka: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM