Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di(dimetyloamino)etan
MQ200
411019-100ML 411019-1L
SIAL411019-100MLEA 475 PLN
SIAL411019-100ML SIAL411019-1L
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 120
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-744-6
Jednostka: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM