N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2-Di(dimetyloamino)etan
A12536.0F
A12536.AE
A12536.AP
A12536.0FEA
2330
PLN
A12536.0F
A12536.AE
A12536.AP
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 99%
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Purity: 99%
CAS No.: 110-18-9
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 18°(62°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.775
Refractive Index: 1.4180
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -55°
Boiling Point: 120-122°
Beilstein Reference: 1732991
UN No.: 2372
MDL No.: MFCD00008335
Formuła:
C₆H₁₆N₂ MW: 116.21 g/mol Temp. Wrzenia: 120…122 °C Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 0.775 Temp. Zapłonu: 18 °C (62 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008335 Numer CAS: 110-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-744-6 Jednostka: 2372 ADR: 3 II |