Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di(dimetyloamino)etan
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 175 PLN
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 99%, extra_pure
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0.77 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-744-6
Jednostka: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA