Drukuj
N,N,N',N'-Tetraetyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di(dietyloamino)etan
127078-10G 127078-50G
SIAL127078-10GEA 387 PLN
SIAL127078-10G SIAL127078-50G
N,N,N',N'-Tetraetyloetylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetraetyloetylenodiamina
Formuła: C₁₀H₂₄N₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,799 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00009055
Numer CAS: 150-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-770-3
Jednostka: 2734
ADR: 8,II