Drukuj
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ400
B9754-100G B9754-1KG B9754-25G B9754-500G B9754-5KG
SIALB9754-100GEA 1150 PLN
SIALB9754-100G SIALB9754-1KG SIALB9754-25G SIALB9754-500G SIALB9754-5KG
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego, Sigma-Aldrich®
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego
Formuła: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Temp. topnienia: 102…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002853
Numer CAS: 6976-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-237-7