Drukuj
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego ≥99%, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
0715-100GEA 756 PLN
0715-100G 0715-250G 0715-500G 0715-5KG
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego ≥99%, Ultrapure
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes.
Formuła: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Temp. topnienia: 102…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002853
Numer CAS: 6976-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-237-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase none detected
RNase none detected
Melting Point 102 – 106 °C
Moisture (KF) ≤1%
pH (1.0%, Water) @25 °C 8.8 – 9.6
pKa @25 °C 6.45 – 6.65
Protease none
Purity (Titration) >99%