bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B22515.14
B22515.22
B22515.36
B22515.14EA
248
PLN
B22515.14
B22515.22
B22515.36
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego ≥98%
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego
Purity: 98+%
CAS No.: 6976-37-0
Molecular Formula: C8H19NO5
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 2205275
Formuła:
C₈H₁₉NO₅ MW: 209.24 g/mol Temp. topnienia: 102…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002853 Numer CAS: 6976-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 230-237-7 |